Learn More
Sartorius Quintix™ Precision Weighing Balances
GREENER_CHOICE
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
Marca:  Sartorius QUINTIX213-1S
Codice prodotto. 13552980
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Includes: Adattatore di alimentazione universale, coperchio, guida applicativa, coperchio parapolvere per bilancia analitica
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Advanced weighing technology provides reliable and accurate results
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura.
  • Facile navigazione del menu e applicazioni attivate con il semplice tocco di un tasto
  • Icone chiare che consentono di seguire facilmente le operazioni della bilancia; i risultati visualizzati offrono agli utenti un feedback immediato e affidabile
  • Massima accuratezza in tutte le circostanze grazie a regolazioni interne di calibrazione e pesatura isoCA™
  • Registrazione semplificata dei dati grazie alla connettività “Plug and Work” di Quintix USB per il collegamento a una stampante o a un computer
Specifiche
  • Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
  • Calibrazione: interna, completamente automatizzata; possibilità di calibrazione esterna
  • Unità di peso: grammi, carati, momme, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Hong Kong, tael Singapore, tael, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati austriaci, tola, bath, mesghal, N
  • Indicatore di stabilità: sì
  • Protezione da manomissioni: blocco supervisore
  • Protezione involucro: involucro pulibile con acetone
  • Modelli omologati: sì
  • Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
  • Serratura antifurto: serratura Kensington e blocco con cavo o catena
  • Uscita: mini USB
  • Alimentazione: 100-240 V (universale)
Applicazioni standard: pesatura, densità, pesatura percentuale, controllo, ritenuta del picco, conteggio, condizioni di instabilità. Applicazioni specifiche di laboratorio: miscelazione, componenti, statistiche e conversione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GLP, GMP
210 g
1 mg
Adattatore universale, coperchio, guida applicativ
±2 mg
213
1 sec.
Da 10 a 30 °C
2 anni
21.6 cm
12.6 in.
32 cm
14.1 in.
10.8 libbre
100/240 V
Class I
Mini USB
Display grafico a colori
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei
Manuale
Oro, alluminio pressofuso, plastica ABS
1 mg
Da 50 a 86 °F
Bilancia di precisione
8.5 in.
12 cm
8.2 in.
20.9 cm
36 cm
4.9 kg
2 W