Learn More
Sartorius Cubis™ Balance Display and Control Units
Variety of displays and control units available
1990.00€ - 3110.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cubis Balance |
---|---|
Tipo | Control Unit |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13169240
![]() |
Sartorius
YAC01MSU |
Backlit black and white graphic display and tactil |
1990.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16373086
![]() |
Sartorius
YAC01MSA |
Color TFT graphic display and touch screen |
3110.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
For use with Cubis™ balances.Specifica
Cubis Balance | |
Control Unit |