Learn More
Sartorius Cubis™ Balance Display and Control Units
Variety of displays and control units available
Marca: Sartorius YAC01MSA
3000.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For use with Cubis™ balances.
Specifica
Cubis Balance | |
Color TFT graphic display and touch screen | |
Control Unit |