Learn More
Masterflex™ Sanitary Clamp Tee
Meets FDA requirements and 3A sanitary standards
85.30€ - 159.00€
Specifica
Materiale Stainless Steel (316L)
Forma T-shape
Product Type Sanitary Clamp Tee
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni dei tubi Prezzo Quantità e disponibilità  
11765658
Vedere i documenti
Masterflex™
30700-88
3/4 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11780319
Vedere i documenti
Masterflex™
30700-90
1.5 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Easily connects pipes or fittings of different types
  • Compatible with standard 304L fitting clamps
  • Ideal for pharmaceutical industry
  • Chemical compatibility for use with corrosive acids and bases
  • Standard tee adapters allow for liquid flow to be dividing into two or combined into one flow path
  • Choose from two material options:
  • 316L stainless steel couplings are suitable for the pharmaceutical industry. They offer great chemical compatibility for use with corrosive acids and bases
Specifica
Specifica
Stainless Steel (316L)
T-shape
Sanitary Clamp Tee