Learn More
Masterflex™ Sanitary Clamp Tee
Meets FDA requirements and 3A sanitary standards
Marca:  Masterflex™ 30700-88
Codice prodotto. 11765658
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Easily connects pipes or fittings of different types
  • Compatible with standard 304L fitting clamps
  • Ideal for pharmaceutical industry
  • Chemical compatibility for use with corrosive acids and bases
  • Standard tee adapters allow for liquid flow to be dividing into two or combined into one flow path
  • Choose from two material options:
  • 316L stainless steel couplings are suitable for the pharmaceutical industry. They offer great chemical compatibility for use with corrosive acids and bases
Specifica
Specifica
Stainless Steel (316L)
3/4 in.
Sanitary Clamp Tee
3/4 in.
T-shape