Learn More
Sampling Systems™ Sampler Rack
These Sampler Racks are ideal for hanging up samplers when they are not in use.
80.75€ - 124.00€
Specifica
Product Type Storage Rack
Materiale Stainless Steel, Plastic
Da utilizzare con (applicazione) Sampler storage
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15809571
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8820A-02
500 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15899561
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8820A-01
900 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel and plastic construction
  • Standard rack can hold up to 5 samplers
  • Samplers are attached by a simple push clip design
  • Comes complete with hole fixings
  • Suitable for samplers from 10 to 35mm in diameter and up to 4kg in weight
Specifica
Specifica
Storage Rack
Stainless Steel, Plastic
Sampler storage