Learn More
Sampling Systems™ Sampler Rack
These Sampler Racks are ideal for hanging up samplers when they are not in use.
Marca:  Sampling Systems™ 8820A-01
Codice prodotto. 15899561
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel and plastic construction
  • Standard rack can hold up to 5 samplers
  • Samplers are attached by a simple push clip design
  • Comes complete with hole fixings
  • Suitable for samplers from 10 to 35mm in diameter and up to 4kg in weight
Specifica
Specifica
Storage Rack
Stainless Steel, Plastic
Sampler storage
900 mm