Learn More
Samarium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
100.50€ - 268.34€
Identificatori chimici
CAS 13759-83-6
Formula molecolare H12N3O15Sm
Molecular Weight (g/mol) 444.46
Numero MDL MFCD00149857
InChI Key HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
PubChem CID 203081
SMILES O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11377637
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012906.14
25 g
100.50€
25g
11367637
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
012906.22
100 g
268.34€
100g
Descrizione
Descrizione
It is used in NMR spectroscopy for spectra resolution and is used for doping purpose. It is also used as a chemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
13759-83-6
444.46
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
203081
H12N3O15Sm
MFCD00149857
samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Samarium(III) nitrate hexahydrate
13759-83-6
99.9% (REO)
MFCD00149857
Soluble in water and acetonitrile.
O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
444.46
444.45 (336.36 Anhydrous)
Hygroscopic
2.375
78°C to 79°C
Crystalline
H12N3O15Sm
samarium nitrate hexahydrate, samarium iii nitrate hexahydrate, samarium trinitrate hexahydrate, samarium nitrat german, samarium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, samarium 3+ salt, hexahydrate, samarium nitrat, samariumnitratehexahydrate, 3no3.sm.6h2o, samarium 3+ trinitrate hexahydrate
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
samarium(3+) hexahydrate trinitrate
203081
Odorless
Yellow crystals
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
H272-H315-H320-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-798-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VP3150000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.