Learn More
Samarium(III) nitrate hexahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Descrizione
It is used in NMR spectroscopy for spectra resolution and is used for doping purpose. It is also used as a chemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Samarium(III) nitrate hexahydrate |
Punto di fusione | 78°C to 79°C |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 25 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.9% (REO) |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and acetonitrile. |
IUPAC Name | samarium(3+) hexahydrate trinitrate |
Peso formulazione | 444.45 (336.36 Anhydrous) |
Odore | Odorless |
Sensibilità | Hygroscopic |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.