Learn More
Buerkle™ Safety Pipetting Ball
Peleus ball, simple pipetting aid. Evacuation takes place via an automatic valve. By pressing the valves, the liquid is drawn up, dispensed or purged. The removable automatic valve also enables effective cleaning of the inside
21.78€
Specifica
Tipo | Ball |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | up to 100 mL Pipettes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10777964
|
Buerkle™
7554-0005 |
Blu |
21.78€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10496263
|
Buerkle™
7554-0002 |
Red |
21.78€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- For all pipettes up to 100 ml
- Available in various colours
Specifica
Ball | |
up to 100 mL Pipettes |