Learn More
Buerkle™ Safety Pipetting Ball
Peleus ball, simple pipetting aid. Evacuation takes place via an automatic valve. By pressing the valves, the liquid is drawn up, dispensed or purged. The removable automatic valve also enables effective cleaning of the inside
Marca:  Buerkle™ 7554-0005
Codice prodotto. 10777964
  • 21.78€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For all pipettes up to 100 ml
  • Available in various colours
Specifica
Specifica
Blu
Ball
up to 100 mL Pipettes