Learn More
DWK Life Sciences Safeguarding, for safety standard ground sockets
Component of the system for the safe loosening of stuck ground joints.
1.06€ - 20.00€
Specifica
Quantità 10/Pk.
Tipo Safeguard
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15854608
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286216409
NS 14/23
12.20€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10151501
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286216606
NS 29/32 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15981551
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286216906
NS 19/26
12.85€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
15874608
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286217302
NS 34/35
20.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10161741
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286216709
NS 45/40 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15901561
Vedere i documenti
DWK Life Sciences
286217105
NS 24/29
14.05€
pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Polyamide tension rings have very good sliding properties. They help to safely loosen fixed joints through even distribution of force.
  • By means of an even force distribution, stuck joints can be safely loosened.
  • Due to their material properties, pull rings have very good sliding properties.
Specifica
Specifica
10/Pk.
Safeguard