Learn More
Fisher BioReagents™ Routine DNA Ladder
Ready-to-use DNA size standard is room-temperature stable for up to two years
164.07€ - 196.00€
Specifica
Colore Blue
Product Type DNA Molecular Weight Marker
Forma Liquid
Quantità 1000 μL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. di bande Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di bande Prezzo Quantità e disponibilità  
10284633
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP2581-200
11 N/A N/A N/A
10450464
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP2582-200
16 N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • Includes a landmark doublet at 1400 and 1550 bp
Specifica
Specifica
Blue
DNA Molecular Weight Marker
Liquid
1000 μL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Low Scale DNA Ladder, 100bp