Learn More
Fisher BioReagents™ Routine DNA Ladder
Ready-to-use DNA size standard is room-temperature stable for up to two years
Marca:  Fisher BioReagents™ BP2582-200
Codice prodotto. 10450464
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes a landmark doublet at 1400 and 1550 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
Liquid
16
DNA Molecular Weight Marker
General purpose, wide DNA size range
1000 μL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Full Scale DNA Ladder, 1kb