Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Flaconi per uso generico. I flaconi trasparenti standard a imboccatura larga Fisherbrand™ con tappo in polipropilene PE espanso bianco/PTFE vengono utilizzati per applicazioni farmaceutiche, chimiche, ambientali e di confezionamento e conservazione degli alimenti.
40.40€ - 80.95€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Vetro |
Colore chiusura | Bianco |
Materiale rivestimento interno | PE Foam/PTFE |
Closure Included | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11718749
|
Fisherbrand™
02911768 |
120 ml | 48-400 mm | 24/Cs. | N/A | ||||
11704329
|
Fisherbrand™
02911770 |
240 ml | 58-400 mm | 24/Cs. | N/A | ||||
11714329
|
Fisherbrand™
02911767 |
480 ml | 63-400 mm | 24/Cs. | N/A | ||||
11724329
|
Fisherbrand™
02911913 |
960 ml | 70-400 mm | 12/scatola | N/A | ||||
11734329
|
Fisherbrand™
02911769 |
2000 ml | 83-400 mm | 6/Cs. | N/A | ||||
11553672
|
Fisherbrand™
02911766 |
3785 ml | 89-400 mm | 4/scatola | N/A | ||||
Descrizione
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
- Features wide mouth for easy transferring of contents
- Available in capacities ranging from 120 to 3840mL
Specifica
Trasparente | |
Bianco | |
Sì | |
Rotondo | |
PTFE/polietilene | |
A vite |
Vetro | |
PE Foam/PTFE | |
Larga | |
Standard Wide Mouth Bottle | |
Polipropilene |