Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Flaconi per uso generico. I flaconi trasparenti standard a imboccatura larga Fisherbrand™ con tappo in polipropilene PE espanso bianco/PTFE vengono utilizzati per applicazioni farmaceutiche, chimiche, ambientali e di confezionamento e conservazione degli alimenti.
Marca: Fisherbrand™ 02911770
Descrizione
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
- Features wide mouth for easy transferring of contents
- Available in capacities ranging from 120 to 3840mL
Specifica
240 ml | |
Trasparente | |
24/Cs. | |
PE Foam/PTFE | |
Sì | |
Rotondo | |
Standard Wide Mouth Bottle | |
Polipropilene | |
63 mm | |
Yes |
8 once | |
Vetro | |
Bianco | |
58-400 | |
Larga | |
110 mm | |
PTFE/polietilene | |
58-400 mm | |
A vite |