Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Modified Wright Stain Pack
Achieve optimum performance on Hema-Tek™ Slide Stainers with the Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Stain Pack.
244.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10539408
|
Epredia™
3000 |
Modified Wright Stain Pack | N/A | ||||||
Descrizione
This system consists of a modified polychrome methylene blue-eosin stain (similar to Wright or Giemsa) and based on the original stain proposed by Romanowsky*.Specifica
5 Pk. |