Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Modified Wright Stain Pack
Achieve optimum performance on Hema-Tek™ Slide Stainers with the Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Stain Pack.
Marca:  Epredia™ 3000
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10539408
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This system consists of a modified polychrome methylene blue-eosin stain (similar to Wright or Giemsa) and based on the original stain proposed by Romanowsky*.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 Pk.
Modified Wright Stain Pack