Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
52.01€ - 275.37€
Identificatori chimici
CAS 989-38-8
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 479.017
Numero MDL MFCD00012665
InChI Key VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 45160, Basic Red 1
PubChem CID 51358423
IUPAC Name ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10732792
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
419025000
500 mg N/A N/A N/A
10657381
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
419020010
1 g N/A N/A N/A
11956931
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
419020050
5 g N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
989-38-8
479.017
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
51358423
[H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
C28H31ClN2O3
MFCD00012665
C.I. 45160, Basic Red 1
ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride
Specifica
Rhodamine 6G
989-38-8
C28H31ClN2O3
18, V,12, 283
Solubility in water: soluble.
[H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
479.017
479.01
Pure
290.0°C
99%
MFCD00012665
C.I. 45160, Basic Red 1
VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride
51358423
99%
Glass bottle
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Rhodamine 6G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/