Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine 6G, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10657381
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 989-38-8
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 479.017
Numero MDL MFCD00012665
InChI Key VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 45160, Basic Red 1
PubChem CID 51358423
IUPAC Name ethyl 2-[3-(ethylamino)-6-ethylimino-2,7-dimethylxanthen-9-yl]benzoate;hydron;chloride
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodamine 6G
Punto di fusione 290.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 479.01
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine 6G
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/