Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings provide inert, metal-free connections.
36.00€ - 55.85€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PEEK Tubing |
---|---|
Materiale | PEEK |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11909234
|
Thermo Scientific™
6000-051 |
Replacement Ferrule | N/A | ||||||
11919234
|
Thermo Scientific™
6000-054 |
Fitting Set, Standard Length | N/A | ||||||
10669865
|
Thermo Scientific™
6000-055 |
Fitting Set, Short | N/A | ||||||
11959214
|
Thermo Scientific™
6000-066 |
Fitting Set, X-Long | N/A | ||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings provide inert, metal-free connections.
- Slotted back-side of the ferrule is squeezed down onto the tube by the mating conical surface of the nut
- May be used on 1/16 in. metal or plastic tubing reliably up to 5000 psi
- Reusable ferrule and nut
Specifica
PEEK Tubing | |
PEEK |