Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings provide inert, metal-free connections.
Marca:  Thermo Scientific™ 6000-055
Codice prodotto. 10669865
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings provide inert, metal-free connections.
  • Slotted back-side of the ferrule is squeezed down onto the tube by the mating conical surface of the nut
  • May be used on 1/16 in. metal or plastic tubing reliably up to 5000 psi
  • Reusable ferrule and nut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Fitting Set, Short
1/16 in. Short fitting set; 5/Pk.
PEEK Tubing
PEEK
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings > 1/16 in. Short fitting set; 5/Pk