Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ High-Pressure Fittings
Ensure reliable high-pressure connections with Thermo Scientific™ RheFlex™ High-Pressure Fittings.
27.90€ - 227.00€
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Tipo Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10016844
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6000-109
Short High Pressure Fittings Set 5/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10650816
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6000-110
High Pressure 1/16 in. Ferrule 5/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10249704
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6000-111
Long High Pressure Fittings Set 5/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11567701
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6000-162
Extra Long High Pressure Fittings Set 5/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11577701
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6000-209
Short High Pressure Fittings Set 10/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10299594
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6000-210
High Pressure 1/16 in. Ferrule 10/Pk.
60.65€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
10269264
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6000-211
Long High Pressure Fittings Set 10/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10197704
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
6000-262
Extra Long High Pressure Fittings Set 10/Pk.
227.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ensure reliable high-pressure connections by using Thermo Scientific™ RheFlex™ High-Pressure Fittings. These fittings are precision machined from 316 stainless steel to be burr- and contaminant-free.