Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ High-Pressure Fittings
Ensure reliable high-pressure connections with Thermo Scientific™ RheFlex™ High-Pressure Fittings.
Marca:  Thermo Scientific™ 6000-111
Codice prodotto. 10249704
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure reliable high-pressure connections by using Thermo Scientific™ RheFlex™ High-Pressure Fittings. These fittings are precision machined from 316 stainless steel to be burr- and contaminant-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Long High Pressure Fittings Set
LC Columns
5/Pk.
10-32, 1/16 in. Long Fittings Set
Stainless Steel