Learn More
Quickfit™ Swan Neck Adapter
Has screwthread joint to accept thermometers and tubes
48.50€ - 59.80€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Swan neck adapter
Dimensioni filo 13
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12071603
Vedere i documenti
Quickfit
MA6/33
24/29
59.80€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
12435306
Vedere i documenti
Quickfit
MA6/22
19/26
48.50€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Has screwthread joint to accept thermometers and tubes
  • Available in different socket, cone, and thread sizes
Specifica
Specifica
Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes
Borosilicate Glass
Swan neck adapter
13