Learn More
Quickfit™ Swan Neck Adapter
Has screwthread joint to accept thermometers and tubes
Marca:  Quickfit MA6/22
46.08 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12435306
  • 48.50€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Has screwthread joint to accept thermometers and tubes
  • Available in different socket, cone, and thread sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
19/26
Borosilicate Glass
13
Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes
Swan neck adapter