Learn More
Quickfit™ Spherical Ball Joints, Male
Intended for use with female spherical cup joints FS:
33.35€ - 270.00€
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Spessore (sistema metrico) parete | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Joint Size | Spessore (sistema metrico) parete | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12405336
|
Quickfit
MS13UB |
S13 | 1.5mm |
204.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12082605
|
Quickfit
MS35UB |
S35 | 2.5mm |
33.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15567940
|
Quickfit
MS41UB |
S41 | 2.8mm | N/A | |||||
13401909
|
Quickfit
MS19UB |
S19 | 1.5mm |
198.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12999373
|
Quickfit
MS29UB |
S29 | 2.5mm |
270.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Intended for use with female spherical cup joints FS:
- Made from Pyrex borosilicate glass
- Manufactured with an approximate shank length of 100mm