Learn More
Quickfit™ Spherical Ball Joints, Male
Intended for use with female spherical cup joints FS:
Marca:  Quickfit MS13UB
Codice prodotto. 12405336
  • 204.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Intended for use with female spherical cup joints FS:
  • Made from Pyrex borosilicate glass
  • Manufactured with an approximate shank length of 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10Pack
Male Spherical Joint
S13
1.5mm