Learn More
Imbuto conico in vetro con disco in vetro sinterizzato Quickfit™
Realizzato in vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. L'imbuto conico Quickfit™ in vetro con disco in vetro sinterizzato è resistente ai reagenti più corrosivi come l'ammoniaca e l'acido solforico. La forma conica con disco in vetro sinterizzato elimina la necessità di utilizzare carte da filtro. Il cono in vetro smerigliato integrato sullo stelo si collega a fiasche e recipienti Quickfit™ Büchner.
92.65€ - 99.05€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Cone Size | 19/26 |
Da utilizzare con (applicazione) | Beute Buchner Quickfit™ |
Include | Disco in vetro sinterizzato |
Porosità | 3 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12455386
|
Quickfit
SF4A32 |
20 mm |
99.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12018483
|
Quickfit
SF4B32 |
30 mm |
92.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Constructed of chemically resistant borosilicate glass. Quickfit™ Glass Conical Funnel with Glass Sintered Disc is resistant to most corrosive reagents such as ammonia and sulphuric acid. Conical shape with glass sintered disc eliminates the need for filter papers. Integral ground glass cone on the stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
- Forma conica con disco in vetro sinterizzato
- Resistenza ai reagenti più corrosivi come l'ammoniaca e l'acido solforico
- Con cono in vetro smerigliato integrale sullo stelo per collegare fiasche Büchner Quickfit™
Specifica
Vetro borosilicato | |
Beute Buchner Quickfit™ | |
3 | |
Imbuto filtrante |
19/26 | |
Disco in vetro sinterizzato | |
16 to 40μm |