Learn More
Imbuto conico in vetro con disco in vetro sinterizzato Quickfit™
Realizzato in vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. L'imbuto conico Quickfit™ in vetro con disco in vetro sinterizzato è resistente ai reagenti più corrosivi come l'ammoniaca e l'acido solforico. La forma conica con disco in vetro sinterizzato elimina la necessità di utilizzare carte da filtro. Il cono in vetro smerigliato integrato sullo stelo si collega a fiasche e recipienti Quickfit™ Büchner.
Marca:  Quickfit SF4B32
Codice prodotto. 12018483
  • 92.65€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Constructed of chemically resistant borosilicate glass. Quickfit™ Glass Conical Funnel with Glass Sintered Disc is resistant to most corrosive reagents such as ammonia and sulphuric acid. Conical shape with glass sintered disc eliminates the need for filter papers. Integral ground glass cone on the stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
  • Conical shape with glass sintered disc
  • Resistant to most corrosive reagents - Ammonia, sulfuric acid, etc
  • With integral ground glass cone on the stem for connecting to Quickfit™ Büchner flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Vetro borosilicato
Per il collegamento di beute Buchner Quickfit™
Disco in vetro sinterizzato
16 to 40μm
19/26
30 mm
3
Imbuto filtrante