Learn More
Imbuto Buchner in vetro con disco in vetro sinterizzato Quickfit™
Utilizzato al posto delle carte da filtro tradizionali che verrebbero consumate da acidi e alcali. L'imbuto Büchner in vetro Quickfit™ con disco in vetro sinterizzato è prodotto in vetro borosilicato resistente agli agenti chimici. Il cono in vetro smerigliato integrato sullo stelo si collega a fiasche e recipienti Büchner Quickfit™.
119.00€ - 509.66€
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (applicazione) Beute Buchner Quickfit™
Include Disco in vetro sinterizzato, cono in vetro smerigliato
Porosità 3
Dimensione del poro 16 to 40μm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) disco Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) disco Cone Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12425386
Vedere i documenti
Quickfit
SF3A32
125 ml 55 mm 19/26
119.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-09-2025
Aggiungi al carrello
12098473
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Quickfit
SF3A33
125 ml 55 mm 24/29
119.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
12008483
Vedere i documenti
Quickfit
SF3B33
500 ml 95 mm 24/29
149.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-10-2025
Aggiungi al carrello
15567960
Vedere i documenti
Quickfit
SF3A34
125 mL 55mm 29/32 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Used in place of conventional filter papers that would be destroyed by acids and alkalis. Quickfit™ Glass Büchner Funnel with Sintered Glass Disc is manufactured from chemical-resistant borosilicate glass. Integral ground glass cone on stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
  • Imbuto Büchner con disco sinterizzato in vetro
  • Struttura in vetro borosilicato per elevata resistenza agli attacchi degli agenti chimici
  • Utile laddove la carta da filtro tradizionale verrebbe consumata da acidi e alcali
  • Cono in vetro smerigliato integrato sullo stelo per collegare fiasche di Büchner Quickfit™, ecc
Specifica
Specifica
Vetro borosilicato
Disco in vetro sinterizzato, cono in vetro smerigliato
16 to 40μm
Beute Buchner Quickfit™
3