Learn More
Imbuto Buchner in vetro con disco in vetro sinterizzato Quickfit™
Utilizzato al posto delle carte da filtro tradizionali che verrebbero consumate da acidi e alcali. L'imbuto Büchner in vetro Quickfit™ con disco in vetro sinterizzato è prodotto in vetro borosilicato resistente agli agenti chimici. Il cono in vetro smerigliato integrato sullo stelo si collega a fiasche e recipienti Büchner Quickfit™.
Marca: Quickfit SF3B33
Descrizione
Used in place of conventional filter papers that would be destroyed by acids and alkalis. Quickfit™ Glass Büchner Funnel with Sintered Glass Disc is manufactured from chemical-resistant borosilicate glass. Integral ground glass cone on stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
- Büchner funnel with glass sintered disc
- Borosilicate glass construction for high resistance to chemical attack
- Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
- Integral ground glass cone on stem for connecting to Quickfit™ Büchner flasks etc
Specifica
500 ml | |
24/29 | |
95 mm | |
3 | |
Imbuto per filtrazione Buchner |
Vetro borosilicato | |
Beute Buchner Quickfit™ | |
Disco in vetro sinterizzato, cono in vetro smerigliato | |
16 to 40μm |