Learn More
Grant Instruments™ QR Racks for Grant Heated Circulating Baths
For use with a number of Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths. Grant Instruments QR Racks for Grant Heated Circulating Baths accommodate a variety of tube sizes and capacities.
116.60€ - 126.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Grant Heated Circulating Baths |
---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11496467
|
Grant Instruments™
QR-24 |
10 tubes | 24 mm Tubes | N/A | ||||||
11486467
|
Grant Instruments™
QR-19 |
16 Tubes | 16 to 19 mm Tubes | N/A | ||||||
11476467
|
Grant Instruments™
QR-13 |
30 Tubes | 10 to 13 mm Tubes | N/A | ||||||
11416477
|
Grant Instruments™
QR-SE |
35 Tubes | 1.5 mL Tubes |
126.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11426477
|
Grant Instruments™
QR-LE |
44 Tubes | 0.5 mL Tubes | N/A | ||||||
11406477
|
Grant Instruments™
QR-30 |
5 Tubes | 30 mm Tubes | N/A | ||||||
Descrizione
- Accommodates tubes as small as 0.5mL or as large as 30mm dia.
- For use with Grant Heated Circulating Baths and Heating Circulators.
Specifica
Grant Heated Circulating Baths |
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ QR Racks for Grant Heated Circulating Baths