Learn More
Grant Instruments™ QR Racks for Grant Heated Circulating Baths
For use with a number of Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths. Grant Instruments QR Racks for Grant Heated Circulating Baths accommodate a variety of tube sizes and capacities.
Marca:  Grant Instruments™ QR-19
Codice prodotto. 11486467
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accommodates tubes as small as 0.5mL or as large as 30mm dia.
  • For use with Grant Heated Circulating Baths and Heating Circulators.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
16 Tubes
Grant Heated Circulating Baths
16 to 19 mm Tubes