Learn More
Pyrex™ Equalizing Glass Graduated Funnel with PTFE Key
For use when liquids have to be added to systems under vacuum.
142.00€ - 314.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12905131
|
Pyrex
443547 |
250 mL |
234.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12915131
|
Pyrex
443554 |
500 mL |
314.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12995121
|
Pyrex
443533 |
50 mL |
142.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
13431869
|
Pyrex
443540 |
100 mL |
207.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Complies with ISO 4800, Type 4
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
- Stem inside cone for easy fitting to Quickfit™ assemblies
- Graduations in white enamel
- Supplied with hollow glass stopper
Specifications
Yes |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.