Learn More
Pyrex™ Equalizing Glass Graduated Funnel with PTFE Key
For use when liquids have to be added to systems under vacuum.
Marca:  Pyrex 443533
113.24 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12995121
  • 142.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit™ assemblies
  • Graduations in white enamel
  • Supplied with hollow glass stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 mL
Borosilicate Glass
Yes
Pressure-equalizing Funnel