Learn More
Imbuto conico in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. Imbuto di vetro Pyrex™ conico con chiavetta in vetro fornito con tappo di vetro e chiavetta in vetro smerigliato intercambiabile. Conforme agli standard ISO 4800 Tipo 1.
92.05€ - 223.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
Product Type | Separating funnel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Numero giunto | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Numero giunto | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11383674
|
Pyrex
2190/08M |
1000 mL | 29/32 | Stopcock bore: 4mm |
167.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11353674
|
Pyrex
2190/02M |
100 mL | 19/26 | Stopcock bore: 2mm |
93.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11393674
|
Pyrex
2190/10M |
2000 ml | 29/32 | Stopcock Bore: 6mm |
223.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12079897
|
Pyrex
2190/04M |
250 mL | 24/29 | Stopcock Bore: 2.5mm |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11373674
|
Pyrex
2190/06M |
500 mL | 24/29 | Stopcock bore: 4mm |
112.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12423461
|
Pyrex
2190/01M |
50 mL | 14/23 | Stopcock bore: 2mm |
92.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Conforme a ISO 4800 Tipo 1
- Prodotto in vetro borosilicato Pyrex™ resistente ad agenti chimici
- Con chiavetta di vetro smerigliato intercambiabile
- Con tappo in vetro
Specifica
Borosilicate Glass | |
ISO 4800 | |
Separating funnel |