Learn More
Imbuto conico in vetro con chiavetta in vetro Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. Imbuto di vetro Pyrex™ conico con chiavetta in vetro fornito con tappo di vetro e chiavetta in vetro smerigliato intercambiabile. Conforme agli standard ISO 4800 Tipo 1.
Marca:  Pyrex 2190/02M
89.21 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11353674
  • 93.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
    • Complies to ISO 4800 Type 1
    • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
    • With interchangeable PTFE key
    • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mL
ISO 4800
19/26
Borosilicate Glass
Stopcock bore: 2mm
Separating funnel