Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde di precisione in PVC
Rich, robust accessory for hand-held meter Series P700 that is ideal for use in many laboratory, scientific, and research environments.
217.00€ - 309.00€
Specifica
Tipo | Sonda di precisione |
---|---|
Materiale | PVC |
Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Tipi di sensore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Tipi di sensore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10341492
|
Dostmann Electronic™
6000-1019 |
300 mm | Classe 1/3 |
217.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11854402
|
Dostmann Electronic™
6000-1074 |
300 mm | Classe 1/10 |
309.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Accessories for hand-held meters Series P700
- Immersion probe Pt100, -200 to +450°C, ±0.03°C, 300x3mm
Specifica
Sonda di precisione | |
PVC | |
300 mm |