Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde di precisione in PVC
Rich, robust accessory for hand-held meter Series P700 that is ideal for use in many laboratory, scientific, and research environments.
Marca: Dostmann Electronic™ 6000-1019
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessories for hand-held meters Series P700
- Immersion probe Pt100, -200 to +450°C, ±0.03°C, 300x3mm
Specifica
Sonda di precisione | |
PVC | |
Classe 1/3 | |
300 mm |