Learn More
Gilson™ PVC Tubing for MF1 and MF4 pump head
For use with MF1 and MF4 pump head
101.00€ - 106.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | PVC |
Overall Length (Metric) | 300 cm |
Da utilizzare con | For MF1 and MF4 pump heads |
Da utilizzare con (applicazione) | general use |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10464712
|
Gilson™
F117952 |
0.25 mm | 0.574mL/min. |
101.00€
3m |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10011972
|
Gilson™
F117953 |
0.38 mm | 1.22mL/min. |
106.00€
3m |
Spedizione stimata: 16-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10061992
|
Gilson™
F117965 |
2.06 mm | 25mL/min. |
101.00€
3m |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10021982
|
Gilson™
F117958 |
1.02 mm | 6mL/min. |
101.00€
3m |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10541103
|
Gilson™
F117962 |
1.52 mm | 14mL/min. |
106.00€
3m |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10327232
|
Gilson™
F117968 |
2.79 mm | 39mL/min. |
101.00€
3m |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10674923
|
Gilson™
F117969 |
3.18 mm | 47mL/min. |
106.00€
3m |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- PVC
Specifica
Autoclavable | |
300 cm | |
general use | |
Bassa | |
94°C |
PVC | |
For MF1 and MF4 pump heads | |
1 Each | |
Trasparente | |
Extension Pump Tubing |