Learn More
Gilson™ PVC Tubing for MF1 and MF4 pump head
For use with MF1 and MF4 pump head
Marca:  Gilson™ F117968
Codice prodotto. 10327232
  • 101.00€ / 3m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PVC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
PVC
300 cm
general use
39mL/min.
Trasparente
Extension Pump Tubing
2.79 mm
4.5 mm
For MF1 and MF4 pump heads
1 Each
Bassa
94°C
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Gilson™ PVC Tubing for MF1 and MF4 pump head > Inside Diameter: 2.79mm