Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manicotto per giunti smerigliati in PTFE senza collarino di arresto
Inserts between standard ground glass joints to eliminate the use of grease. Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeves, PTFE provide outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260°.
41.00€ - 72.00€
Specifica
Materiale PTFE
Product Type Ground Joint Sleeve
Quantità 10Pack
Temperature Range (Metric) –200 to 260°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
10468253
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01101519
NS 19/26
41.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-08-2025
Aggiungi al carrello
10541775
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01101529
NS 29/32
72.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 50μm thickness
  • Simplifies use of joint clips
  • Fits like a second skin without adding bulk
Specifica
Specifica
PTFE
Ground Joint Sleeve
10Pack
–200 to 260°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Manicotto per giunti smerigliati in PTFE senza collarino di arresto