Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manicotto per giunti smerigliati in PTFE senza collarino di arresto
Inserts between standard ground glass joints to eliminate the use of grease. Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeves, PTFE provide outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260°.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01101519
Codice prodotto. 10468253
  • 41.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 50μm thickness
  • Simplifies use of joint clips
  • Fits like a second skin without adding bulk
Specifica
Specifica
PTFE
10Pack
NS 19/26
Ground Joint Sleeve
–200 to 260°C