Learn More
Kartell™ Lining for Glass Tapers
Constructed of PTFE for high temperature and chemical resistance. Kartell™ Lining for Glass Tapers are specially designed to prevent machined glass joints from binding.
31.80€ - 47.15€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN 12242 |
---|---|
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con | Glass Joint |
Da utilizzare con (applicazione) | Prevent glass joints from binding |
Quantità confezione | 10/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10554851
|
Kartell™
0103800 |
14/23 Cone Size |
33.33€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10234851
|
Kartell™
0103900 |
19/26 Cone Size |
31.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10717741
|
Kartell™
0104100 |
29/32 Cone Size |
42.95€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10707741
|
Kartell™
0104000 |
24/29 Cone Size |
37.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15845497
|
Kartell™
0104300 |
45/40 Cone Size |
47.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Designed to prevent machined glass joints from binding
- Conforms to DIN 12242
- Suitable for foodstuff
Specifica
DIN 12242 | |
Glass Joint | |
10/Pk. |
PTFE | |
Prevent glass joints from binding |