Learn More
Kartell™ Lining for Glass Tapers
Constructed of PTFE for high temperature and chemical resistance. Kartell™ Lining for Glass Tapers are specially designed to prevent machined glass joints from binding.
Marca:  Kartell™ 0103800
Codice prodotto. 10554851
  • 33.33€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed to prevent machined glass joints from binding
  • Conforms to DIN 12242
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
DIN 12242
12 mm
Prevent glass joints from binding
14/23 Cone Size
PTFE
Glass Joint
10/Pk.
Ground Joint Sleeve Lining
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Kartell™ Lining for Glass Tapers > TubingSize: 14/23 Cone Size