Learn More
Bohlender™ PTFE Blunt Tip Tweezers
Use these tweezers for a variety of applications. BOLA PTFE Tweezers feature universal chemical resistance.
26.00€ - 32.00€
Specifica
Stile punta | Blunt |
---|---|
N. per confezione | Each |
Progettazione | Precast tweezer |
Materiale | PTFE |
Product Type | Tweezers |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10736182
|
Bohlender™
H912-06 |
200 mm |
32.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10513832
|
Bohlender™
H912-04 |
150 mm |
26.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Precast tweezers
- PTFE construction
- With pointed or blunt ends
- Universal chemical resistance
Specifica
Blunt | |
Precast tweezer | |
Tweezers |
Each | |
PTFE |