Learn More
Kartell™ PTFE Beaker
Possess excellent chemical, mechanical and heat resistance. Kartell™ PTFE Beaker is a non-contaminating beaker that is completely inert to highly corrosive reagents.
32.30€ - 231.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | 250°C |
Tipo | Becher |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10624242
|
Kartell™
0071700 |
50 mL |
32.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10081081
|
Kartell™
0071800 |
100 mL |
39.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10366111
|
Kartell™
0072000 |
250 mL |
64.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10122811
|
Kartell™
0072100 |
500 mL |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10081091
|
Kartell™
0072300 |
1000 mL |
231.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Excellent chemical, mechanical, and heat resistance
- Will withstand temperatures continuously up to 250°C
- Will withstand temperatures for short intervals up to 300°C
- Suitable for applications with food
Specifica
White | |
Suitable for Foodstuff | |
Becher |
PTFE | |
250°C | |
No |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.