Learn More
Kartell™ PTFE Beaker
Possess excellent chemical, mechanical and heat resistance. Kartell™ PTFE Beaker is a non-contaminating beaker that is completely inert to highly corrosive reagents.
Marca:  Kartell™ 0072000
Codice prodotto. 10366111
  • 64.10€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent chemical, mechanical, and heat resistance
  • Will withstand temperatures continuously up to 250°C
  • Will withstand temperatures for short intervals up to 300°C
  • Suitable for applications with food
Specifica
Specifica
White
250 mL
Suitable for Foodstuff
250°C
No
66.58mm
PTFE
92.69mm
Becher
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Kartell™ PTFE Beaker > Capacity, Metric: 250mL