Learn More
Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves
The premier lab glove delivers excellent protection and exceptional tactility. Nitritex™ Omega Pro-tech XP™ Nitrile Gloves are non-sterile, extra-length laboratory gloves that are 100% latex free, thereby eliminating all risk of Type 1 latex allergic reactions.
33.50€ - 425.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003 |
---|---|
Classificazione | European PPE Category 3 Complex Design |
Colore | Purple |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Partially Textured |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
13455259
|
Nitritex™
OPTXP2103-M |
Medium | ||||||||
15175544
|
Nitritex™
OPTXP2104-L |
Large |
309.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
12735875
|
Nitritex™
OPTXP2105-XL |
X-Large | ||||||||
14891292
|
Nitritex™
OPTXP2102-S |
Small | ||||||||
Descrizione
- Violet nitrile material is resistant to a wide range of chemicals, fatty acids and bodily fluids
- Ambidextrous gloves are 300mm (12 in.) in length to provide extra protection in the cuff area
- Strong puncture resistance with no compromise on tactile performance and dexterity
- Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
- Texture surface delivers improved grip
Specifica
EN420:2003 & EN374-1 & 2:2003 | |
Purple | |
Partially Textured | |
Sì | |
Powder Free | |
Con bordino | |
Chemicals, bodily fluids, fatty acids | |
30 cm |
European PPE Category 3 Complex Design | |
Single-use | |
Ambidestri | |
Nitrile | |
Non-sterile | |
Scatola dispenser | |
12 in. |